Przejdź do
EHU014751
MISSION® esiRNA
targeting human ATP1A4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
AACCTTGGAAGAGCTGAGCACCAAGTACTCCGTGGACCTGACAAAGGGCCATAGCCACCAAAGGGCAAAGGAAATCCTGACTCGAGGTGGACCCAATACTGTTACCCCACCCCCCACCACTCCAGAATGGGTCAAATTCTGTAAGCAACTGTTCGGAGGCTTCTCCCTCCTACTATGGACTGGGGCCATTCTCTGCTTTGTGGCCTACAGCATCCAGATATATTTCAATGAGGAGCCTACCAAAGACAACCTCTACCTGAGCATCGTACTGTCCGTCGTGGTCATCGTCACTGGCTGCTTCTCCTATTATCAGGAGGCCAAGAGCTCCAAGATCATGGAGTCTTTTAAGAACATGGTGCCTCAGCAAGCTCTGGTAATTCGAGGAGGAGAGAAGATGCAAATTAATGTACAAGAGGTGGTGTTGGGAG
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... ATP1A4(480)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU231121EHU012941EHU141281
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | human accession no.
ENSG00000132681
Ensembl | human accession no.
ENSG00000248446
Ensembl | human accession no.
ENSG00000143153
Ensembl | human accession no.
ENSG00000101892
Gene Information
human ... ATP1A4(480), ATP1A4(480)
Gene Information
human ... ATP1A4(480)
Gene Information
human ... ATP1B1(481), ATP1B1(481)
Gene Information
human ... ATP1B4(23439), ATP1B4(23439)
esiRNA cDNA target sequence
AACCTTGGAAGAGCTGAGCACCAAGTACTCCGTGGACCTGACAAAGGGCCATAGCCACCAAAGGGCAAAGGAAATCCTGACTCGAGGTGGACCCAATACTGTTACCCCACCCCCCACCACTCCAGAATGGGTCAAATTCTGTAAGCAACTGTTCGGAGGCTTCTCCCTCCTACTATGGACTGGGGCCATTCTCTGCTTTGTGGCCTACAGCATCCAGATATATTTCAATGAGGAGCCTACCAAAGACAACCTCTACCTGAGCATCGTACTGTCCGTCGTGGTCATCGTCACTGGCTGCTTCTCCTATTATCAGGAGGCCAAGAGCTCCAAGATCATGGAGTCTTTTAAGAACATGGTGCCTCAGCAAGCTCTGGTAATTCGAGGAGGAGAGAAGATGCAAATTAATGTACAAGAGGTGGTGTTGGGAG
esiRNA cDNA target sequence
AGGCTCTGGCTGGATTCTTTACCTACTTTGTAATCCTGGCTGAGAATGGTTTTAGGCCTGTTGATCTGCTGGGCATCCGCCTCCACTGGGAAGATAAATACTTGAATGACCTGGAGGACAGCTACGGACAGCAGTGGACCTATGAGCAACGAAAAGTTGTGGAGTTCACATGCCAAACGGCCTTTTTTGTCACCATCGTGGTTGTGCAGTGGGCGGATCTCATCATCTCCAAGACTCGCCGCAACTCACTTTTCCAGCAGGGCATGAGAAACAAAGTCTTAATATTTGGGATCCTGGAGGAGACACTCTTGGCTGCATTTCTGTCCTACACTCCAGGCATGGACGTGGCCCTGCGAATGTACCCACTCAAGATAACCTGGTGGCTCTGTGCCATTCCCTACAGTATTCTCATCTTCGTCTATGATGAAATCAGAAAACTCCTCATCCGTCAGCACCCGGATGGCTGGGTGGAAAGGGAGACGTACTACTAA
esiRNA cDNA target sequence
ATCTTCATCGGAACCATCCAAGTGATGCTGCTCACCATCAGTGAATTTAAGCCCACATATCAGGACCGAGTGGCCCCGCCAGGATTAACACAGATTCCTCAGATCCAGAAGACTGAAATTTCCTTTCGTCCTAATGATCCCAAGAGCTATGAGGCATATGTACTGAACATAGTTAGGTTCCTGGAAAAGTACAAAGATTCAGCCCAGAGGGATGACATGATTTTTGAAGATTGTGGCGATGTGCCCAGTGAACCGAAAGAACGAGGAGACTTTAATCATGAACGAGGAGAGCGAAAGGTCTGCAGATTCAAGCTTGAATGGCTGGGAAATTGCTCTGGATTAAATGATGAAACTTATGGCTACAAAGAGGGCAAACCGTGCATTATTATAAAGCTCAACCGAGTTCTAGGCTTCAAACCTAAGCCTCCC
esiRNA cDNA target sequence
TGAAGGGTGATTGGAGAAGGACAAGACTGTGGAATGGGGAATAAGGAAGGAGGAGTTTGGAGAATGACTCCAAAGGTTTGAGCTTGGCTAGAACCGGTAAGATGGTGACATTGTTGATCAAGACTGGGAATATAAGAGAGAAGCAGGTTTGGAGAGATCAATTTTGAACATTTTAGACATGATTTTCTATTGGTCAGACATTGATGTGGAGATGTAAACACATGTAGGGTTGGTGAGAAGGAAAGATGAGAACAAAAGCAACATTGGGTTAAGGGAACTCGCTTAAGAAATTTTAAGCTATTTAATCTTGGGAACTGAAGCCAGTCATGTAAACATACTATACCAATCTAGTCCCTAACAGTGTTTTTTCTCTTGTGGCAGAAAGAATTGCTGTTCCTCTTTGGAATCTCCTTCCCAGACACCTTCAAA
NCBI accession no.
NM_144699
NCBI accession no.
-
NCBI accession no.
NM_001677
NCBI accession no.
NM_001142447
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
EHU014751-20UG04061828676347
EHU014751-50UG04061828451012