Merck
EHU010501
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human FUT7
Wybierz wielkość
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
1060,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
1060,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CCGCTTCTACCTGTCCTTTGAGAACTCTCAGCACCGCGACTACATTACGGAGAAATTCTGGCGCAACGCACTGGTGGCTGGCACTGTGCCAGTGGTGCTGGGGCCCCCACGGGCCACCTATGAGGCCTTCGTGCCGGCTGACGCCTTCGTGCATGTGGATGACTTTGGCTCAGCCCGAGAGCTGGCGGCTTTCCTCACTGGCATGAATGAGAGCCGATACCAACGCTTCTTTGCCTGGCGTGACAGGCTCCGCGTGCGACTGTTCACCGACTGGCGGGAACGTTTCTGTGCCATCTGTGACCGCTACCCACACCTACCCCGCAGCCAAGTCTATGAGGACCTTGAGGGTTGGTTTCAGGCCTGAGATCCGCTGGCCGGGGGAGGTGGGTGTGGGTGGAAGGGCTGGGTGTCGAAATCAAACCACCAGGCATC
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Huamin Qin et al.
Experimental cell research, 393(2), 112095-112095 (2020-05-23)
Aberrant protein glycosylation is involved in many diseases including cancer. This study investigated the role of fucosyltransferase VII (FUT7) in the progression of follicular thyroid carcinoma (FTC). FUT7 expression was found to be upregulated in FTC compared to paracancerous thyroid