Merck
EHU009041
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human FIGN
Wybierz wielkość
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
1060,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
1060,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CGGCTCTGACAAACAGTTCAGCAAGTTCTCTCAAAAGGAAAGCTTTCTACATGGCAGGGCAAGGAGATATGGACTCCAGTTATGGAAATTACAGCTATGGCCAACAGAGATCTACACAGAGTCCTATGTACAGAATGCCCGACAACAGCATTTCAAACACAAATCGGGGGAATGGCTTTGACAGAAGTGCTGAAACATCATCCTTAGCATTTAAGCCAACGAAGCAGCTAATGTCCTCTGAACAGCAAAGGAAATTCAGCAGCCAGTCCAGTAGGGCTCTGACCCCTCCTTCCTACAGTACTGCTAAAAATTCATTGGGATCAAGATCCAGTGAATCCTTTGGGAAGTACACATCGCCAGTAATGAGTGAGCATGGGGACGAGCACAGGCAGCTCCTCTCTCACCCAATGCAAGGCCCTGGACTCCGTGCAGCTACCTCATCCAACCACTCTGTGGACGAGCAACTGAAGAATACTGACACGCACCTCATCGACCTGGTAACCAATGAGATTATCACCCAAGGACCTCCAG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jian-Ming Lü et al.
International journal of molecular sciences, 20(2) (2019-01-16)
We have previously shown that ritonavir (RTV), a highly active anti-retroviral therapy (HAART) drug, can cause endothelial dysfunction through oxidative stress. Several antioxidants including ginsenoside Rb1, a compound with antioxidant effect, can effectively block this side effect of RTV in
Xiaolong Yuan et al.
Genes, 9(6) (2018-06-15)
Previous studies suggest that signal transducer and activator of transcription 3 (STAT3) and CCAAT/enhancer binding protein beta (C/EBPβ) play an essential role in ovarian granulosa cells (GCs) for mammalian follicular development. Several C/EBPβ putative binding sites were previously predicted on
Hye-Lim Lee et al.
International journal of molecular sciences, 19(10) (2018-10-17)
Distal-less homeobox 5 (Dlx5) is a negative regulator of adipogenesis. Dlx5 expression is decreased by adipogenic stimuli, but the mechanisms of Dlx5 downregulation by adipogenic stimuli have not yet been determined. Here, we tested the impact of cAMP/PKA (protein kinase
Dusan Hrckulak et al.
Genes, 9(9) (2018-09-12)
T-cell factor 4 (TCF4), together with β-catenin coactivator, functions as the major transcriptional mediator of the canonical wingless/integrated (Wnt) signaling pathway in the intestinal epithelium. The pathway activity is essential for both intestinal homeostasis and tumorigenesis. To date, several mouse
Venkata Viswanadh Edara et al.
Biomedicines, 8(11) (2020-11-12)
Reactive astrogliosis is prominent in most neurodegenerative disorders and is often associated with neuroinflammation. The molecular mechanisms regulating astrocyte-linked neuropathogenesis during injury, aging and human immunodeficiency virus (HIV)-associated neurocognitive disorders (HAND) are not fully understood. In this study, we investigated