Kluczowe dokumenty
EHU005551
MISSION® esiRNA
targeting human HGFAC
About This Item
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CTGATCCGGCTGAAGAAGAAAGGGGACCGCTGTGCCACACGCTCGCAGTTCGTGCAGCCCATCTGCCTGCCCGAGCCCGGCAGCACCTTCCCCGCAGGACACAAGTGCCAGATTGCGGGCTGGGGCCACTTGGATGAGAACGTGAGCGGCTACTCCAGCTCCCTGCGGGAGGCCCTGGTCCCCCTGGTCGCCGACCACAAGTGCAGCAGCCCTGAGGTCTACGGCGCCGACATCAGCCCCAACATGCTCTGTGCCGGCTACTTCGACTGCAAGTCCGACGCCTGCCAGGGGGACTCAGGGGGGCCCCTGGCCTGCGAGAAGAACGGCGTGGCTTACCTCTACGGCATCATCAGCTGGGGTGACGGCTGCGGGCGGCTCCACAAGCCGGGGGTCTACACCCGCGTGGCCAACTATGTGGACTGGATCAACGACCGGATA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... HGFAC(3083) , HGFAC(3083)
Opis ogólny
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)