Merck
EHU003651
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human CRYM-AS1
Wybierz wielkość
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
1060,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 μG
1060,00 zł
50 μG
1910,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
1060,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CTCCAGGACGGAATCTTTTGGGTGGCCCGCATGAGGGGTTTGCAGGACCCCGGGCCTTTGGGAAGTTATCTGCTAAACTCCAGTAGACCCTGAGGAGCAGCGGCTCATGAATCTTCTTAAACTTCTGTCATCAGCGGCTGGGCCAGCTGAAGGTGACCATGGCACACGAGGGAGAGAGAAGCCCGCGAGAGGCGGAGAAATGTGGGGTCGTCCAGGAGGGTCGACAAGGCAAAGAACCTGAAGACGACCCAAAAGGGTACCTAGAGTTGAACTTCCTCTCTTTTTAGAAGAATGGATTTCTCGGAGTCTGAAAAATTTATGGTTCTTCTCTGGAAGAATTTTATTTTAAAGAGGCGGCGATGTATTGCTTTAGTTGTGGAAATGGTCCTCACATTTCTGTTTAGTGCTGCGCTTTTGGCAACACGCTCTGTTATTACTATAAATAAGAACGGACCTTTCGATTTTGCTGCTCAGCCTGTCGATGAAGTGCCTTTCTACATCACAGCTTCCTTAATTTCTCCTTCTCCTTTGGAATTGGCTTACGTGCCTTCCAGAAG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)