Kluczowe dokumenty
EHU002381
MISSION® esiRNA
targeting human EGLN2, RAB4B-EGLN2
About This Item
opis
Powered by Eupheria Biotech
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
CTGGGCAGCTATGTCATCAACGGGCGCACCAAGGCCATGGTGGCGTGTTACCCAGGCAACGGGCTCGGGTACGTAAGGCACGTTGACAATCCCCACGGCGATGGGCGCTGCATCACCTGTATCTATTACCTGAATCAGAACTGGGACGTTAAGGTGCATGGCGGCCTGCTGCAGATCTTCCCTGAGGGCCGGCCCGTGGTAGCCAACATCGAGCCACTCTTTGACCGGTTGCTCATTTTCTGGTCTGACCGGCGGAACCCCCACGAGGTGAAGCCAGCCTATGCCACCAGGTACGCCATCACTGTCTGGTATTTTGATGCCAAGGAGCGGGCAGCAGCCAAAGACAAGTATCAGCTAGCATCAGGACAGAAAGGTGTCCAAGTACCTGTATCACAGCCGCCTACGCCCACCTAGTGGCCAGTCCCAGAGCCGCATGGCAGACAGCTTAAATGACTTCAGGAGAGCCCTGGGCCTGTGCTGGCTGCTCCTTCCCTGCCACCGCTGCTGCTTCTGACTTTGCCTCTGTCCTGCCTGGTGTGGAGGGCTCTGTCTGTTGCTGAGGACCA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... EGLN2(112398) , EGLN2(112398)
Opis ogólny
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)