Merck
EHNC024981
MISSION® esiRNA
targeting human NC-02498-1
Wybierz wielkość
20 μG
956,00 zł
50 μG
1720,00 zł
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
Pozwól nam pomóc
form
lyophilized, lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GATCTTGACCCTGTCCCAAAGGTGTCTTTTCCTTTCCAGACCGCAATTTCTTCACTCTTAACATGAGAGCTTTGAAGGAAGTGATTCTAATGCTTTCTAGCAATTTCCTCATTGGGCATGCTGTGTCAGGGCATTTAAATGATTTCCTGTGAACGCACCATGTGCGCTTAACCCTGCACAAACTCACCAGCCACATAGCCTTGACATTTCTTTCCACAGCTTGGCCACATTTGGCTGGCCTTAACAGCCTCTGGTCTAACCTTGACCAAGTCTGCATGCATT
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
EHU903451EHU900931EHU903171
esiRNA cDNA target sequence
GATCTTGACCCTGTCCCAAAGGTGTCTTTTCCTTTCCAGACCGCAATTTCTTCACTCTTAACATGAGAGCTTTGAAGGAAGTGATTCTAATGCTTTCTAGCAATTTCCTCATTGGGCATGCTGTGTCAGGGCATTTAAATGATTTCCTGTGAACGCACCATGTGCGCTTAACCCTGCACAAACTCACCAGCCACATAGCCTTGACATTTCTTTCCACAGCTTGGCCACATTTGGCTGGCCTTAACAGCCTCTGGTCTAACCTTGACCAAGTCTGCATGCATT
esiRNA cDNA target sequence
AAAGAGAGGCTAGAAGTTCCGCTTGCCAGCAGCCTCCTTAGTAGAGCGGAATGAGTAATACCCACACGGTGCTTGTCTCACTTCCCCATCCGCACCCGGCCCTCACCTGCTGTCACCTCGGCCTCCCACACCCGGTCCGCGCTCCCCGCCCTCTTCCTCGCGTAGAACCGTGGGATCCTAGGTGGCAGGACTCAGAGCTAAGGTATCCACAGGCCATG
esiRNA cDNA target sequence
GAAGTTAAATAATTTTCCTGTCAAAGACCACATCAATGATGAAGCCAGAATTTGAGCTCATGTACTTAACCACTGGACTACCTGCCTGCCCTGTCGAGGAACAGCTAAGTGTCCCTTTTGATGAGAAGAATAAGCCTCATTCTGATTCAACAGCAGAGATCAAAGAAAAGACTTCTGTTTTCTGGCCACCAGATATATGTTATCTGTGCTTAAAGAATT
esiRNA cDNA target sequence
GAAGAAAACTTTGAAGGCTTAACGATGTCACCATTTCTACCTGCCACGCATCGGCGAAGGTTGGGACTCGACTGGTGTTTGATCACGATGGGAAAATCATCCAGAAAACCCCCTACCCCCACCCCAGAGGGACCACAGTCAGCGTGAAGCAGTTATTTTCTACACTACCTGTGCACCATAAGGA
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized, lyophilized powder
form
lyophilized, lyophilized powder
form
lyophilized, lyophilized powder
form
lyophilized, lyophilized powder
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)