Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 20 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 956,00 zł | |
| 50 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 1720,00 zł |
Informacje o tej pozycji
956,00 zł
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
AAGTCGTCTGGCATTTTGTTTTATTTGGTCAACGTTGACATTTTGAACCTACTAGCTAGTTCCAATAAAACCTTTTTAAAAATAAGCCCGAAAAGTGAAATGACCTTTAAGAAATACTGTGAGAATATTGCACAGTGTCTTGGATCCCTCATCCTGTGAGAATATTGCACAGTGTCTTGGATCCCTCATCCTGTGAAAATGGCAACTCCGCAGACCCAACTCTATGACTGCAAAGCTTGAGTCAGGACAAAGTGAGACAGATTTATTGATGACTCAGGGAGTGAGAAGAGGCGCGTTCCAGACAGAGGGCCTGTTTGGGAAAGAGGTACACTCCACTCCCAGGAAGCTGGCGCTCATTCCAAGAGATGGGACAGGCAGGGGCGCGGAGTGGAAGTGGGTAGCCTGAGATAAGAGCAGCTCTTTCCAGACTTGGTGAGGCAGCAGAAGCGCTGGACGAGATGTGGACATGACCAGAGGCACCGGGCCTCCGTTTGGGCAGCCAGGAGTGATTTCCTAGTGGGAAAAGTATACATTTGCAAACAGATGGGA
GenBank accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® |
| esiRNA cDNA target sequence AAGTCGTCTGGCATTTTGTTTTATTTGGTCAACGTTGACATTTTGAACCTACTAGCTAGTTCCAATAAAACCTTTTTAAAAATAAGCCCGAAAAGTGAAATGACCTTTAAGAAATACTGTGAGAATATTGCACAGTGTCTTGGATCCCTCATCCTGTGAGAATATTGCACAGTGTCTTGGATCCCTCATCCTGTGAAAATGGCAACTCCGCAGACCCAACTCTATGACTGCAAAGCTTGAGTCAGGACAAAGTGAGACAGATTTATTGATGACTCAGGGAGTGAGAAGAGGCGCGTTCCAGACAGAGGGCCTGTTTGGGAAAGAGGTACACTCCACTCCCAGGAAGCTGGCGCTCATTCCAAGAGATGGGACAGGCAGGGGCGCGGAGTGGAAGTGGGTAGCCTGAGATAAGAGCAGCTCTTTCCAGACTTGGTGAGGCAGCAGAAGCGCTGGACGAGATGTGGACATGACCAGAGGCACCGGGCCTCCGTTTGGGCAGCCAGGAGTGATTTCCTAGTGGGAAAAGTATACATTTGCAAACAGATGGGA | esiRNA cDNA target sequence GATTGGGCCCAGTAAGTTTGGGCCGTTGGGATGTGAAAGGAAGAGATGCGGGCAACTTTTTGGGTCATCTTCTTAAAGAAAAAGCCATTTGTCCTGGATGCCCTCTTTTCTTTTTTCTCTTTGGCTGGGAAATGACAAGAATTAAAGCAGCAGCCTTGGATCCAGAGATGGACGCCAATTGATGAAGACAGCAGAACTGACTGGCTAGTCTGGGTTCCCTGGAGCAGAGCTGTCTCTCCACCCTAGGTT | esiRNA cDNA target sequence AGGATTTGTGGTTGGGTCAACTTTTGTGATGCTCAACTCTTTCCTTCGTAAGGACGGGCTCTTTCTCAGGAGGCTTTTGTACTCCCAATTAACGCACTGCTAATCTGATGAAGCTCTATTTTGTAGCTATGCCATCTGGATCACATAGCCTCCAAGGCCAGCAGAGCAGAGGAAGACAAAGAGCAGAGCAAGATAGAGGTGGAAGTTACACGTCCTTTGTGCTTACTTTCTACTGGCCTCATCGG | esiRNA cDNA target sequence CCTGGCTGAAGACTTTGGACTTTAACCTGGAGATGATGGAGAGTATGCAGGATAAAGTCCATACCAAATCCAACGCCTAGCAAATGGAGAACAAGCCAAAACTAACAAGATAAAATGTAGCAGGAAAAAGTGCAAAGAGCTGAAGTGTGGAATAAGTGGGAGAGGTCTGCCATGCCCTATCTGACCTTGCTGCCATGATCTTTAAGGCTGTGTGTCCTGGTTGGTGCAGCTACAAGATGGCAGAAATGCCT |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| GenBank accession no. | GenBank accession no. | GenBank accession no. | GenBank accession no. |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
General description
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| EHNC012841-20UG | 04061828827657 |
| EHNC012841-50UG | 04061828806164 |