MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GGGCTTTCCTGGGTCTCTTACCTGGCAGACAGCAGATTTTGGAACTTTTCAGCCTCCATAATCATCAACTCTGTGAGGGATTGTTATCTCCATTTTATGGATGAGGAAGCTGACTCTGAGAGATGACTTTCCAAATTCATCCAACTGGAAGAAAAAGGAAGTCTCTGGGGACTTGAATCCAGAACTGTCCAGCTCCAAGTCCAGGGCTCACTCTATTAAGCCACTCCATGAGGAATGAGTCCCTAAGGAGGCCACAGAAGGCCCTAAGCCCTCTTTTGTTCTCTGGAAGAGAGTGCCATTTCTTGGCCCTTCCCAAGGCCTTGACAACTGAAGTTCCCAGAAGAACCACAAAGCATAAATTTCCCCAAAAGGGGAATTTTGTTGATGGCTTTAGTCTATTCCCTCCTAAAAGACCAGC
GenBank accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Powiązane kategorie
General description
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| EHNC008751-50UG | 04061828803811 |
| EHNC008751-20UG | 04061828825332 |