EHNC001591
MISSION® esiRNA
targeting human NKAP
About This Item
linia produktu
MISSION®
Postać
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
GGCAAGGTAGTTTAAATGCAGAAATTCTGCGATATATGAATATTGTGACATCAAGAACAGCTTCATTGGCATATTCTTTGGGAAAGAGGCAAGAAGAATAAAAGGGCTAAAAGTATTTTATTTTCAGCTTATGAGTGTTGTTACTGCTTCAAATTGTGTTTAGTCACCTGAGCCATAAATCAGTTGTAGTAGGGCTATTGTATTTTAAATATATTTTTTGTTCTCCAAGGAGACTTATCTAGTTTGCCACCTCCTTGCCTATTGCTCTGATGTGGTTTTCCCTCCTTTTTTATTTATTGCACAAATATCTAACAGTTAAAAAAGAAAAATTTCAGTACCATATCAATTGTCTTTCATATTTTGTGTTCCTCCTTTCCAGTGCTTTTCTATGTAAGTAAATATTCTGATGTACTTGTAAGTAATCACTCAGAGCATAATGTAATTTTGTCTTTGGTGTCTTAAAATTTTGCAGCCAGGCAAGAGAGGTTCACAGGGAAGG
numer dostępu GenBank
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... NKAP(79576) , LOC100506992(100506992)