General description
- Izolację wirusowego RNA i DNA w czasie krótszym niż 30 minut przy minimalnej obsłudze próbki
- Lepszą czystość, prowadzącą do lepszej wydajności w PCR i innych zastosowaniach
- Znaczną redukcję odpadów plastikowych i niebezpiecznych chemikaliów.
Tradycyjne zestawy do oczyszczania oparte na krzemionce, wymagają wielu etapów płukania w celu usunięcia zanieczyszczeń z kolumn wirujących. Etapy te zwiększają ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego i narażają kwasy nukleinowe na działanie sił ścinających wirowania. Zestawy
GenElute™-E wykorzystują chromatografię negatywną z wykluczeniem wielkości do oddzielania dużych cząsteczek kwasów nukleinowych od mniejszych białek, lipidów i składników jonowych w wymazach, komórkach, tkankach, krwi i innych próbkach. Kolumny z pojedynczym wirowaniem skutecznie pochłaniają i zatrzymują resztki komórkowe i zanieczyszczenia próbki, jednocześnie przepuszczając kwasy nukleinowe, zmniejszając liczbę etapów i tworzyw sztucznych wymaganych do oczyszczenia. Ta nowatorska metoda oczyszczania wysokiej jakości jest możliwa dzięki naszemu innowacyjnemu buforowi SmartLyse®, który umożliwia szybką i wydajną izolację.
Wyizoluj kwas nukleinowy w ułamku czasu w porównaniu z tradycyjnymi procedurami płukania krzemionkowego. Wystarczy przygotować kolumnę wirówkową, wymieszać próbkę ze składnikami do lizy, odpipetować próbkę na kolumnę wirówkową i odwirować bezpośrednio do probówki zbiorczej. Pozostałości komórkowe i zanieczyszczenia pozostają związane w kolumnie, a oczyszczone wirusowe RNA i DNA są gotowe do użycia w dalszych zastosowaniach lub do przechowywania.
Application
Liza próbki wykorzystuje bufor SmartLyse® Viral Buffer do szybkiej i wydajnej izolacji kwasów nukleinowych z różnych rodzajów wymazów i próbek kału.
Oczyszczone wirusowe RNA i DNA są wymywane w buforze Tris o pH 7,8 i mogą być natychmiast wykorzystane do większości typowych zastosowań, w tym PCR, genotypowania, NGS i innych. Końcowa wydajność jest porównywalna z większością popularnych metod opartych na krzemionce. Oczyszczone preparaty genomowego DNA GenElute™-E zwykle wykazują stosunek A260/280 wynoszący około 1,8.
Features and Benefits
- Szybkie i wydajne oczyszczanie: brak inkubacji lizy i minimalne czynności praktyczne i przygotowawcze
- Wyższa jakość kwasów nukleinowych: oczyszczanie oparte na chromotografii ujemnej zmniejsza przenoszenie inhibitorów PCR i innych zanieczyszczeń.
- Zmniejszony wpływ na środowisko: 55% mniej odpadów z tworzyw sztucznych, a także znaczna redukcja niebezpiecznych chemikaliów
Other Notes
Legal Information
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Zestawy do oczyszczania DNA GenElute™-E zapewniają dokładną kwantyfikację DNA i dalsze procesy enzymatyczne.
GenElute™-E DNA purification kits ensure accurate DNA quantitation and downstream enzymatic processes.
Powiązane treści
GenElute™-E Single Spin DNA and RNA purification technology enables rapid DNA and RNA extraction and purification from mammalian cells, blood, tissue, and plant tissue samples.
Products and support for mpox research, offering world-class reagents for immunoassay and molecular assay development.
Animation showing technology principle of GenElute™-E single spin negative chromatography nucleic acid purification kits
Demo video showing how to purify DNA and RNA GenElute™-E single spin nucleic acid purification kits