Kluczowe dokumenty
E9905
Sigma-Aldrich
Anti-Endothelin B Receptor antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ET-B Receptor
Wybierz wielkość
50 μL
2480,00 zł
2480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μL
2480,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunocytochemistry: 4-11 μg/mL using human adrenal tissue
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 4-11 μg/mL using human adrenal tissue
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... EDNRB(1910)
mouse ... Ednrb(13618)
rat ... Ednrb(50672)
Immunogen
synthetic peptide corresponding to the N-terminal extracellular domain of human endothelin B receptor, conjugated to KLH. The immunizing peptide has 79% homology with the mouse gene and 84% homology with the rat gene.
Zastosowanie
Przeciwciało przeciwko receptorowi endoteliny B produkowane u królików jest odpowiednie do następujących zastosowań:
  • Immunocytochemia w stężeniu 4-11 μg/mL przy użyciu ludzkiej tkanki nadnerczy
  • Immunohistochemia (skrawki utrwalone w formalinie, zatopione w parafinie) w stężeniu 4-11 μg / ml przy użyciu ludzkiej tkanki nadnerczy
  • Western blotting
  • Immunofluorescencja
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunohistochemistry (1 paper)
Działania biochem./fizjol.
EDNRB Receptor endoteliny typu B (ETB) jest białkiem kodowanym przez gen EDNRB u ludzi. Odgrywa kluczową rolę w raku przełyku i może działać jako cel terapeutyczny w tym trudnym do leczenia nowotworze złośliwym.[1] Ma nową rolę w proliferacji oligodendroglioma i działa jako potencjalna alternatywa terapeutyczna dla oligodendroglioma. Niższa ekspresja receptora ETB jest związana z zespołem policystycznych jajników (PCOS) i może odzwierciedlać mniejsze rozszerzenie naczyń krwionośnych za pośrednictwem śródbłonka, niezależnie od ogólnie niższej reaktywności naczyń.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.7, containing 0.1% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Amanda J Leblanc et al.
Microcirculation (New York, N.Y. : 1994), 20(5), 365-376 (2012-12-04)
The risk for cardiovascular disease increases with advancing age; however, the chronological development of heart disease differs in males and females. The purpose of this study was to determine whether age-induced alterations in responses of coronary arterioles to the endogenous
J Milara et al.
British journal of pharmacology, 161(7), 1599-1615 (2010-08-12)
Pulmonary arteries from smokers and chronic obstructive pulmonary disease patients show abnormal endothelium-dependent vascular reactivity. We studied the effect of cigarette smoke extract (CSE) on endothelin receptor B (ET(B) ) expression in human pulmonary artery endothelial cells (HPAECs) and its
Megan M Wenner et al.
The Journal of physiology, 589(Pt 19), 4671-4679 (2011-08-10)
Endothelin-1 is elevated in women with polycystic ovary syndrome (PCOS), and may play a role in the endothelial dysfunction associated with PCOS. Endothelin-1 binds two receptor subtypes, endothelin A (ET-A) and endothelin B (ET-B). We hypothesized that ET-A mediates vasoconstriction
Xin Wan et al.
Molecular medicine reports, 9(1), 229-234 (2013-10-23)
In this study, the role of the endothelin B receptor (ETBR) in oligodendroglioma cell proliferation and survival was investigated in vitro and in vivo. The overexpression and knockdown of ETBR was conducted in Hs683 human oligodendroglioma cells, and cell proliferation and activation (phosphorylation)
Suhas Vasaikar et al.
BMC cancer, 18(1), 154-154 (2018-02-08)
Glioblastoma (GBM) is the most common malignant brain tumor with median survival of 12-15 months. Owing to uncertainty in clinical outcome, additional prognostic marker(s) apart from existing markers are needed. Since overexpression of endothelin B receptor (ETBR) has been demonstrated in