Kluczowe dokumenty
E9767
Sigma-Aldrich
Estradiol-2,4-3H
ethanol solution
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H24O2
Masa cząsteczkowa:
272.38
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Postać
ethanol solution
zakres etykietowania
30-60 Ci/mmol
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C