Nazwa produktu
[Cys(Acm)20,31]-Epidermal Growth Factor Fragment 20-31, ≥97% (HPLC)
InChI
1S/C63H98N16O23S3/c1-9-31(4)50(78-58(96)43(20-36-22-65-27-66-36)73-54(92)40(16-17-103-8)69-52(90)38(64)25-104-28-67-33(6)83)61(99)70-39(14-15-48(86)87)53(91)75-45(23-80)59(97)71-41(18-30(2)3)55(93)74-44(21-49(88)89)56(94)76-46(24-81)60(98)72-42(19-35-10-12-37(85)13-11-35)57(95)79-51(32(5)82)62(100)77-47(63(101)102)26-105-29-68-34(7)84/h10-13,22,27,30-32,38-47,50-51,80-82,85H,9,14-21,23-26,28-29,64H2,1-8H3,(H,65,66)(H,67,83)(H,68,84)(H,69,90)(H,70,99)(H,71,97)(H,72,98)(H,73,92)(H,74,93)(H,75,91)(H,76,94)(H,77,100)(H,78,96)(H,79,95)(H,86,87)(H,88,89)(H,101,102)
SMILES string
CCC(C)C(NC(=O)C(Cc1cnc[nH]1)NC(=O)C(CCSC)NC(=O)C(N)CSCNC(C)=O)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(CO)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)NC(CO)C(=O)NC(Cc2ccc(O)cc2)C(=O)NC(C(C)O)C(=O)NC(CSCNC(C)=O)C(O)=O
InChI key
UEJSENUVDZJGAP-UHFFFAOYSA-N
assay
≥97% (HPLC)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... EGF(1950)
Biochem/physiol Actions
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?