Merck
E9129
Ethylene glycol
Synonim(y):
1,2-Ethanediol
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
62.07
EC Number:
203-473-3
UNSPSC Code:
12190000
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
505945
Pozwól nam pomóc
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
0.08 mmHg ( 20 °C)
autoignition temp.
752 °F
expl. lim.
15.3 %
bp
195-198 °C
mp
−13 °C (lit.)
density
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
239.0 °F - open cup
flash_point_c
115 °C - open cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Product Information Sheet