Przejdź do
PHL89651
β-Ecdysone
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
20-Hydroxyecdysone, β-Ecdysone, 2β,3β,14α,20β,22,25-Hexahydroxy-7-cholesten-6-one, Ecdysterone, Insect moulting hormone, Polypodine A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H44O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
480.63
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
1917578
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@]3(O)C1=CC(=O)[C@]4([H])C[C@@H](O)[C@@H](O)C[C@]24C)[C@@](C)(O)[C@H](O)CCC(C)(C)O
InChI
1S/C27H44O7/c1-23(2,32)9-8-22(31)26(5,33)21-7-11-27(34)16-12-18(28)17-13-19(29)20(30)14-24(17,3)15(16)6-10-25(21,27)4/h12,15,17,19-22,29-34H,6-11,13-14H2,1-5H3/t15-,17-,19+,20-,21-,22+,24+,25+,26+,27+/m0/s1
InChI key
NKDFYOWSKOHCCO-YPVLXUMRSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y0002054H5142E9004
β-Ecdysone phyproof® Reference Substance
PHL89651
β-Ecdysone
description
phyproof® Reference Substance
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
≥93% (HPLC), powder
description
≥90%
grade
primary reference standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
product line
phyproof® Reference Substance
product line
-
product line
-
product line
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
application(s)
food and beverages
application(s)
pharmaceutical
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)