Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106610
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócstorage temp.
−20°C
Quality Level
Application
Dla ekspresji cytoplazmatycznej
Legal Information
pFLAG-CMV is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| E7773-20UG | 04061832741567 |