Merck
E7752
Sigma-Aldrich
cis-11,14-Eicosadienoic acid ethyl ester
≥98% (capillary GC), liquid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H40O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
336.55
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
≥98% (capillary GC)
Formularz
liquid
grupa funkcyjna
ester
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C22H40O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24-4-2/h8-9,11-12H,3-7,10,13-21H2,1-2H3/b9-8-,12-11-
Klucz InChI
PYVCCFLKWCNDQZ-MURFETPASA-N
Opakowanie
Sealed ampule.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)