Kluczowe dokumenty
E7528
Anti-S1P5, C-Terminal antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, fractionated antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-EDG-8, Anti-Endothelial Cell Differentiation Gene 8
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
fractionated antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~42 kDa by SDS-PAGE
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... S1PR5(53637)
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?