Merck
E6636
β-Endorphin human fragment 1-27
≥97% (HPLC)
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C139H217N33O40S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
3022.47
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
β-Endorphin human fragment 1-27, ≥97% (HPLC)
InChI
1S/C139H217N33O40S/c1-17-73(9)110(134(206)157-89(38-27-30-55-142)119(191)160-97(64-104(145)181)124(196)149-75(11)115(187)163-99(139(211)212)63-83-42-46-85(179)47-43-83)168-135(207)111(74(10)18-2)167-116(188)76(12)150-125(197)98(65-105(146)182)159-118(190)87(36-25-28-53-140)153-128(200)96(62-81-34-23-20-24-35-81)158-126(198)93(58-70(3)4)162-136(208)113(78(14)176)170-133(205)109(72(7)8)166-129(201)94(59-71(5)6)161-132(204)102-39-31-56-172(102)138(210)114(79(15)177)171-122(194)90(48-50-103(144)180)154-130(202)100(68-173)164-120(192)88(37-26-29-54-141)152-121(193)91(49-51-108(185)186)155-131(203)101(69-174)165-137(209)112(77(13)175)169-123(195)92(52-57-213-16)156-127(199)95(61-80-32-21-19-22-33-80)151-107(184)67-147-106(183)66-148-117(189)86(143)60-82-40-44-84(178)45-41-82/h19-24,32-35,40-47,70-79,86-102,109-114,173-179H,17-18,25-31,36-39,48-69,140-143H2,1-16H3,(H2,144,180)(H2,145,181)(H2,146,182)(H,147,183)(H,148,189)(H,149,196)(H,150,197)(H,151,184)(H,152,193)(H,153,200)(H,154,202)(H,155,203)(H,156,199)(H,157,206)(H,158,198)(H,159,190)(H,160,191)(H,161,204)(H,162,208)(H,163,187)(H,164,192)(H,165,209)(H,166,201)(H,167,188)(H,168,207)(H,169,195)(H,170,205)(H,171,194)(H,185,186)(H,211,212)
SMILES string
CCC(C)C(NC(=O)C(C)NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C2CCCN2C(=O)C(NC(=O)C(CCC(N)=O)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)C(CO)NC(=O)C(NC(=O)C(CCSC)NC(=O)C(Cc3ccccc3)NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)C(N)Cc4ccc(O)cc4)C(C)O)C(C)O)C(C)C)C(C)O)C(=O)NC(C(C)CC)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(CC(N)=O)C(=O)NC(C)C(=O)NC(Cc5ccc(O)cc5)C(O)=O
InChI key
CMLHEPBOBGYCBC-UHFFFAOYSA-N
assay
≥97% (HPLC)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... POMC(5443)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)