Merck
E6517
8,11-Eicosadiynoic Acid
≥98%, ethanol solution
Synonim(y):
EDYA
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H32O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
304.47
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98%
form
ethanol solution
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCC#CCC#CCCCCCCC(O)=O
Biochem/physiol Actions
Non-toxic acetylenic fatty acid that inhibits eicosanoid biosynthesis at several stages. Inhibits arachidonyl synthase, acyl-CoA synthase, cyclooxygenase, and arachidonate uptake by platelets.
Disclaimer
Oxygen and light sensitive.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)