Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous glycerol solution
mol wt
antigen 170 kDa
species reactivity
chicken, human, mouse, rat
technique(s)
western blot: 1:1,000 using A431 cells +/- EGF
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr1173)
Gene Information
human ... EGFR(1956)
mouse ... Egfr(13649)
General description
Anti-phospho-EGFR [pTyr1173] specifically recognizes human EGFR phosphorylated at tyrosine 1173. Cross reactivity may be observed with mouse and rat.
Immunogen
Application
Physical form
Disclaimer
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| E6279-1VL | 04061838042804 |