Merck
E6265
Sigma-Aldrich
trans-11-Eicosenoic acid
≥99% (capillary GC)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H38O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
310.51
Beilstein:
1727314
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352211
Próba
≥99% (capillary GC)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H38O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h9-10H,2-8,11-19H2,1H3,(H,21,22)/b10-9+
Klucz InChI
BITHHVVYSMSWAG-MDZDMXLPSA-N