Merck
E6157
Sigma-Aldrich
Anti-eIF2Bβ (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-EIF-2B, Anti-EIF2B-beta, Anti-EIF2BB, Anti-Eukaryotic translation initiation factor 2B, beta, Anti-Eukaryotic translation initiation factor 2B, subunit 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~39 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using K562 cell lysates
western blot: 1-2 μg/mL using K562 cell lysates
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EIF2B2(8892)
mouse ... Eif2b2(217715)
rat ... Eif2b2(84005)
Opis ogólny
Podjednostka beta czynnika inicjacji translacji eIF-2B, eIF2B β jest składnikiem podkompleksu regulacyjnego eIF2B wraz z podjednostkami eIF2Bα i -δ. Gen eIF2Bβ jest mapowany na ludzkim chromosomie 14q24.3.
Specyficzność
Anty-eIF2Bβ (C-końcowy) specyficznie rozpoznaje ludzki, mysi i szczurzy eIF2Bβ.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-eIF2Bβ (C-końcowe) produkowane u królików jest odpowiednie do immunoprecypitacji w stężeniu 5-10 μg przy użyciu lizatów komórek K562 i western blottingu w stężeniu 1-2 μg/ml przy użyciu lizatów komórek K562.
Przeciwciało anty-eIF2Bβ (C-końcowe) wytwarzane u królików może być stosowane w immunoblottingu.
Działania biochem./fizjol.
Podjednostka β czynnika inicjacji translacji eIF-2B jest częścią kompleksu pięciu podjednostek, który katalizuje wymianę nukleotydu guaniny na eIF2. EIF2B2 jest związany z przyczyną zaburzeń autosomalnych recesywnych. Wiadomo, że autosomalne recesywne mutacje dziedziczone w każdej z pięciu podjednostek eukariotycznego czynnika inicjacji 2B (eIF2B) powodują nieprawidłowości istoty białej zwane zaburzeniami związanymi z eIF2B.
Podjednostki eIF2Bα, -β i -δ obniżają aktywność eIF2B w odpowiedzi na fosforylację eIF2 na Ser51. Ostatnie badania powiązały dziedziczne mutacje w którejkolwiek z pięciu podjednostek eIF2B ze śmiertelnym zaburzeniem u ludzi znanym jako ataksja dziecięca z hipomielinizacją ośrodkowego układu nerwowego (CACH) lub choroba zanikającej istoty białej (VWN).
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Przechowywanie i stabilność
W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8 °C przez okres do jednego miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zamrażać w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania lub przechowywania w zamrażarkach "bezszronowych". Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy sklarować roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczenia robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yukiko Hata et al.
International journal of clinical and experimental pathology, 7(6), 3355-3362 (2014-07-18)
We report a rare autopsy case of early infantile-onset vanishing white matter disease, with a submicroscopic deletion of 14q24.3, which included EIF2B2 and a missense mutation of EIF2B2 (V85E) of the remaining allele. The patient was a 4-year-old boy, who
G D Pavitt
Biochemical Society transactions, 33(Pt 6), 1487-1492 (2005-10-26)
eIF2B (eukaryotic initiation factor 2B) is a multisubunit protein that is required for protein synthesis initiation and its regulation in all eukaryotic cells. Mutations in eIF2B have also recently been found to cause a fatal human disease called CACH (childhood
W Yang et al.
Molecular and cellular biology, 16(11), 6603-6616 (1996-11-01)
Eukaryotic translation initiation factor 2B (eIF2B) is a five-subunit complex that catalyzes guanine nucleotide exchange on eIF2. Phosphorylation of the alpha subunit of eIF2 [creating eIF2(alphaP]) converts eIF2 x GDP from a substrate to an inhibitor of eIF2B. We showed
Andreas Ohlenbusch et al.
Human mutation, 25(4), 411-411 (2005-03-19)
Autosomal recessive inherited mutations in each of the five eukaryotic initiation factor 2B (eIF2B) subunits are known to cause white matter abnormalities with a wide continuum of clinical signs and severity leading to the concept of eIF2B-related disorders. The clinical