Merck
E5381
Methionine enkephalinamide acetate salt
≥97% (HPLC)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H36N6O6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
572.68
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(O)=O.CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)[C@@H](N)Cc2ccc(O)cc2)C(N)=O
InChI
1S/C27H36N6O6S.C2H4O2/c1-40-12-11-21(25(29)37)33-27(39)22(14-17-5-3-2-4-6-17)32-24(36)16-30-23(35)15-31-26(38)20(28)13-18-7-9-19(34)10-8-18;1-2(3)4/h2-10,20-22,34H,11-16,28H2,1H3,(H2,29,37)(H,30,35)(H,31,38)(H,32,36)(H,33,39);1H3,(H,3,4)/t20-,21-,22-;/m0./s1
InChI key
SWOHIWKHLZWLEW-SGIIKHNDSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Influence of various amino acids on the bioelectrical response to light stimulation of a superfused frog retina.
P F Urban et al.
Life sciences, 18(5), 473-479 (1976-03-01)