Nazwa produktu
Estriol 16α-(β-D-glucuronide) sodium salt, ≥95% (HPLC)
InChI
1S/C24H32O9.Na.H/c1-24-7-6-13-12-5-3-11(25)8-10(12)2-4-14(13)15(24)9-16(21(24)29)32-23-19(28)17(26)18(27)20(33-23)22(30)31;;/h3,5,8,13-21,23,25-29H,2,4,6-7,9H2,1H3,(H,30,31);;
SMILES string
[Na].CC12CCC3C(CCc4cc(O)ccc34)C1CC(OC5OC(C(O)C(O)C5O)C(O)=O)C2O
InChI key
BEUFZMWTRVPJQV-UHFFFAOYSA-N
biological source
synthetic (organic)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
technique(s)
radioimmunoassay: suitable
solubility
ethanol: water (1:1): 10 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Quality Level
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?