Merck
E5149
EMB broth
pH 7.2±0.2 (25 °C)
Synonim(y):
Eosin Methylene Blue Broth
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41171606
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
pH
7.2±0.2 (25 °C)
Quality Segment
Application
Recommended for the isolation and differentiation of gram negative enteric bacteria.
Other Notes
Components (g/L):
Peptic Digest of Animal Tissue 10.00
Dipotassium Phosphate 2.00
Lactose 5.00
Sucrose 5.00
Eosin-Y 0.40
Methylene Blue 0.065
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Howard, B.J.
Clinical and Pathogenic Microbiology (1994)