Merck
E5137
Supelco
Ecgonine hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H15NO3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.68
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
kontrola substancji
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
ciąg SMILES
Cl.CN1[C@H]2CC[C@@H]1[C@H]([C@@H](O)C2)C(O)=O
Działania biochem./fizjol.
Minor metabolite of cocaine
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)