Merck
E5125
Sigma-Aldrich
16α,17α-Epoxyprogesterone
~98%
Synonim(y):
16α,17α-Epoxy-4-pregnen-3,20-dione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H28O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
328.45
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
~98%
Formularz
solid
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@H]5O[C@@]45C(C)=O
InChI
1S/C21H28O3/c1-12(22)21-18(24-21)11-17-15-5-4-13-10-14(23)6-8-19(13,2)16(15)7-9-20(17,21)3/h10,15-18H,4-9,11H2,1-3H3/t15-,16+,17+,18-,19+,20+,21-/m1/s1
Klucz InChI
LHNVKVKZPHUYQO-SRWWVFQWSA-N
informacje o genach
human ... CYP17A1(1586)
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Biosynthesis and metabolism of 16 alpha, 17-epoxy-C21-steroids in rat liver microsomes.
L Siekmann et al.
Journal of steroid biochemistry, 13(10), 1181-1205 (1980-10-01)