Merck
E4625
16,17-Epoxy-21-acetoxypregnenolone
≥98%
Synonim(y):
16α,17α-Epoxy-3β,21-dihydroxy-5-pregnen-20-one 21-acetate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H32O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
388.50
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
16,17-Epoxy-21-acetoxypregnenolone, ≥98%
InChI
1S/C23H32O5/c1-13(24)27-12-19(26)23-20(28-23)11-18-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)17(16)7-9-22(18,23)3/h4,15-18,20,25H,5-12H2,1-3H3/t15-,16+,17-,18-,20+,21-,22-,23+/m0/s1
SMILES string
[H][C@@]12CC=C3C[C@@H](O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@H]5O[C@@]45C(=O)COC(C)=O
InChI key
ZGLUWNAFPZDBGF-QJZOTDIVSA-N
assay
≥98%
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)