Merck
E4404
Sigma-Aldrich
Anti-EphA8 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
mouse
metody
indirect ELISA: 0.5-1.0 μg/mL
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... Epha8(13842)
Opis ogólny
Przeciwciało wykazuje ~5% reaktywności krzyżowej z rekombinowanymi mysimi EphA6, EphA7, EphA2 i EphA3 w testach ELISA i immunoblottingu. Istnieje również około 5% reaktywności krzyżowej z rekombinowanym ludzkim EphA1 i rekombinowanym szczurzym EphA5.
Immunogen
oczyszczona rekombinowana mysia domena zewnątrzkomórkowa EphA8.
Działania biochem./fizjol.
Receptor EPH A8 to rodzina kinaz białkowo-tyrozynowych, która należy do podrodziny receptorów efryny. Reguluje zdarzenia rozwojowe, szczególnie te w układzie nerwowym. EphA8 wiąże izoformę p110γ kinazy PI3 i reguluje adhezję komórkową, w której pośredniczy integryna.
Postać fizyczna
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in phosphate buffered saline.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
C Gu et al.
Molecular and cellular biology, 21(14), 4579-4597 (2001-06-21)
Recent genetic studies suggest that ephrins may function in a kinase-independent Eph receptor pathway. Here we report that expression of EphA8 in either NIH 3T3 or HEK293 cells enhanced cell adhesion to fibronectin via alpha(5)beta(1)- or beta(3) integrins. Interestingly, a
eph, the largest known family of putative growth factor receptors.
N L Tuzi et al.
British journal of cancer, 69(3), 417-421 (1994-03-01)