Merck
E4138
Sigma-Aldrich
5-Ethyl-2-thiouracil
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8N2OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41106305
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
>99% (TLC)
ciąg SMILES
CCC1=CNC(=S)NC1=O
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)