Merck
E3882
[D-Ala2, D-Met5]-Enkephalinamide acetate salt
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
Tyr-D-Ala-Gly-Phe-D-Met-NH2
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H38N6O6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
586.70
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
SMILES string
CC(O)=O.CSCC[C@@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)CNC(=O)[C@@H](C)NC(=O)[C@@H](N)Cc2ccc(O)cc2)C(N)=O
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Enhanced analgesic activity of D-Ala2 enkephalinamides following D-isomer substitutions at position five.
J D Belluzzi et al.
Life sciences, 23(2), 99-104 (1978-07-10)
Peptides.
Ling. N., et al. et al.
Proceedings of the Fifth American Peptide Symposium, 96-96 (1977)