Kluczowe dokumenty
E3651
Sigma-Aldrich
Anti-Endothelin Receptor A antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonim(y):
Anti-ET-A, Anti-ET1-Specific Endothelin Receptor
Wybierz wielkość
0.05 ML
1390,00 zł
0.2 ML
4130,00 zł
1390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
0.05 ML
1390,00 zł
0.2 ML
4130,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
human, pig, chicken, bovine
metody
immunohistochemistry: 1:100 using rat brain sections or rat lung paraffin embedded sections
western blot: 1:200 using rat brain membranes and ECL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EDNRA(1909)
rat ... Ednra(24326)
Specyficzność
Epitop jest wysoce konserwatywny w ludzkiej, świńskiej, bydlęcej i kurzej ET-A.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 413-426 szczurzego ET-A (z dodatkową N-końcową cysteiną).
Zastosowanie
Przeciwciało anty-Endothelin Receptor A wytwarzane u królików jest odpowiednie do immunohistochemii w rozcieńczeniu 1:100 przy użyciu skrawków mózgu szczura lub skrawków płuc szczura zatopionych w parafinie oraz do western blottingu w rozcieńczeniu 1:200 przy użyciu błon mózgu szczura i ECL.
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunohistochemistry (1 paper)
Działania biochem./fizjol.
Receptor endoteliny typu A (ETA, ETAR) jest ludzkim receptorem sprzężonym z białkiem G, który pośredniczy w zwężaniu naczyń krwionośnych. Jest zaangażowany w inwazję komórek nowotworowych, przeżycie i przerzuty. ETAR pośredniczy w promowaniu ET-1 na przeżycie komórek raka okrężnicy, inwazję i ekspresję MMP-2 za pośrednictwem mechanizmu PI3K. Odgrywa kluczową rolę w przerzutach raka okrężnicy.
Postać fizyczna
Liofilizowany z roztworu soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierającego 1% albuminy surowicy bydlęcej i 0,05% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shaolin Nie et al.
Molecular carcinogenesis, 53 Suppl 1, E85-E91 (2013-07-03)
The endothelin (ET)-1/endothelin A receptor (ETAR) axis is reportedly involved in tumor cell invasion, survival, and metastasis. However, the role of ETAR in colon cancer metastasis and the underlying mechanisms have not been defined. In the present study, we assessed
S Hori et al.
Endocrinology, 130(4), 1885-1895 (1992-04-01)
Endothelins (ETs) are very potent vasoconstrictive peptides and have diverse functions in both vascular and nonvascular tissues. This investigation concerns the tissue distribution and cellular localization of rat mRNAs encoding two different subtypes of ET receptors (ETA and ETB). We
Shaoqing He et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 56(10), 6144-6161 (2015-09-24)
A growing body of evidence suggests that the vasoactive peptides endothelins (ETs) and their receptors (primarily the ETB receptor) are contributors to neurodegeneration in glaucoma. However, actions of ETs in retinal ganglion cells (RGCs) are not fully understood. The purpose
H Y Lin et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 88(8), 3185-3189 (1991-04-15)
By screening a cDNA library derived from the A10 rat vascular smooth muscle cell line for functional expression in COS cells, we have isolated a high-affinity receptor for endothelin 1 (Kd = 476 pM) and endothelin 2. The affinity of
Kyung Jin Jung et al.
Journal of Korean medical science, 26(1), 92-99 (2011-01-11)
Endothelin (ET)-1 and its receptors (ETA and ETB receptor) are present in the central nervous system. ET exerts biological effects on gliogenesis and glial cell functions. In order to define a possible mechanism of ETA receptor signaling, the distribution of
Questions
  1. Could you provide the molecular weight (MW) of the antibody E3651 Anti-Endothelin Receptor A?
    1 answer
    1. The synthetic peptide corresponds to amino acid residues 413-426 of rat ET-A (Accession P26684) and has multiple isoforms. There are multiple glycosylation and phosphorylation sites (Accession P26684). After performing a western blot, you will observe multiple bands, with sizes approximately around 48 KDa, 28 KDa, and so on. For further details on the protein size and its different isoforms, please visit the UniProt website and refer to the following link: UniProt - Accession P26684.