Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H27N5O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
409.50
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócInChI
1S/C18H27N5O4S.C2H4O2/c1-28-8-7-13(17(20)26)23-18(27)14(9-12-5-3-2-4-6-12)22-16(25)11-21-15(24)10-19;1-2(3)4/h2-6,13-14H,7-11,19H2,1H3,(H2,20,26)(H,21,24)(H,22,25)(H,23,27);1H3,(H,3,4)/t13-,14-;/m0./s1
SMILES string
CC(O)=O.CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)CNC(=O)CN)C(N)=O
InChI key
KVAIUEFXDTVWRV-IODNYQNNSA-N
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
Quality Level
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?