Merck
E3512
cis-13-Eicosenoic acid methyl ester
~99% (capillary GC), liquid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H40O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
324.54
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
~99% (capillary GC)
form
liquid
functional group
ester
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H40O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h8-9H,3-7,10-20H2,1-2H3/b9-8-
InChI key
XQXARCJTXXEQEX-HJWRWDBZSA-N
Packaging
Sealed ampule.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)