Merck
E3401
Sigma-Aldrich
Anti-Elk-1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot (chemiluminescent): 1:1,000 using Elk-1 fusion protein
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... ELK1(2002)
Specyficzność
The antibody detects total Elk-1 independent of phosphorylation state.
Immunogen
synthetic peptide corresponding to amino acid residues 379-392 of human Elk-1.
Postać fizyczna
Solution in 10 mM sodium HEPES, pH 7.5, containing 150 mM sodium chloride, 100 μg/ml bovine serum albumin and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fumiaki Uchiumi et al.
Oncology reports, 44(1), 283-292 (2020-05-08)
trans‑Resveratrol (Rsv) is a natural compound contained in red wine and grape skins that has various beneficial effects for organisms such as lengthening of their life span. Rsv induces expression of the human TP53 and HELB genes, which are involved