Key Documents
E3156
Anti-AtEB1b (C-terminal) antibody produced in rabbit
~2 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 60 kDa (additional band at 50 kDa representing degradation products)
reaktywność gatunkowa
Arabidopsis sp.
stężenie
~2 mg/mL
metody
western blot: 1-2 μg/mL using leaves extract (cytosolic fraction) of transgenic Arabidopsis seedlings expressing YFP-tagged AtEB1b
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Arabidopsis thaliana ... ATEB1A(823923) , ATEB1B(836370)
Powiązane kategorie
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3