Key Documents
E3140
5,8,11-Eicosatriynoic acid
≥98%
Synonim(y):
ETI
About This Item
Próba
≥98%
Postać
powder
rozpuszczalność
methanol: 10 mg/mL, clear, colorless to light yellow
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCC#CCC#CCC#CCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h2-8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)
Klucz InChI
OWYNLPMPYBYKJP-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3