Merck
E2877
cis-11,14,17-Eicosatrienoic acid
≥98%, liquid
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H34O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.48
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98%
form
liquid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCC(O)=O
Packaging
Sealed ampule.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)