Nazwa produktu
Enterostatin human, ≥97% (HPLC)
InChI
1S/C21H36N8O6/c1-12(22)19(33)29-10-4-6-14(29)17(31)26-11-16(30)28-9-3-7-15(28)18(32)27-13(20(34)35)5-2-8-25-21(23)24/h12-15H,2-11,22H2,1H3,(H,26,31)(H,27,32)(H,34,35)(H4,23,24,25)/t12-,13-,14-,15-/m0/s1
SMILES string
C[C@H](N)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)NCC(=O)N2CCC[C@H]2C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI key
ITZMJCSORYKOSI-AJNGGQMLSA-N
assay
≥97% (HPLC)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CLPS(1208)
Application
Biochem/physiol Actions
General description
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?