Merck
E2262
Estriol 3-carboxymethyl ether
Synonim(y):
1,3,5-(10)-Estratriene-3,16α,17β-triol 3-carboxymethyl ether
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H26O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
346.42
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@@H](O)[C@H](O)C[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(OCC(O)=O)ccc24
InChI
1S/C20H26O5/c1-20-7-6-14-13-5-3-12(25-10-18(22)23)8-11(13)2-4-15(14)16(20)9-17(21)19(20)24/h3,5,8,14-17,19,21,24H,2,4,6-7,9-10H2,1H3,(H,22,23)/t14-,15-,16+,17-,19+,20+/m1/s1
InChI key
SZBWYTRVLQFZGU-UQZPWQSVSA-N
Application
Estriol 3-carboxymethyl ether was coupled to BSA and used as immunogen for raising anti-estriol immunoglobulins.
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Carc. 2
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)