Merck
E2144
1,2-Ethanedisulfonic acid
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H6O6S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.20
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
203-732-0
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
SMILES string
OS(=O)(=O)CCS(O)(=O)=O
Application
Compound for preparation of "edisylate" salts
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)