E1906
Anti-EAPII (TTRAP) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ETS1-associated Protein 2, Anti-TRAF and TNF Receptor Associated Protein
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~41 kDa by calculation
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1:1,000-1:5,000
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... TTRAP(51567)
Immunogen
Zastosowanie