Nazwa produktu
(±)-Epinephrine, ≥95%
InChI key
UCTWMZQNUQWSLP-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C9H13NO3/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-4,9-13H,5H2,1H3
SMILES string
CNCC(O)c1ccc(O)c(O)c1
assay
≥95%
mp
197 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
Gene Information
rat ... Adra1a(29412), Adra2a(25083), Adrb1(24925), Adrb2(24176)
Biochem/physiol Actions
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?