Informacje o tej pozycji
indirect ELISA
western blot
indirect ELISA: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using HeLa nuclear cell extract
Nazwa produktu
Monoclonal Anti-E2F6 antibody produced in mouse, ~1.0 mg/mL, clone TFE61, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
TFE61, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~35 kDa
species reactivity
human
concentration
~1.0 mg/mL
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using HeLa nuclear cell extract
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Quality Level
Gene Information
human ... E2F6(1876)
Powiązane kategorie
Application
Biochem/physiol Actions
General description
Immunogen
Physical form
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions