Merck
E147
Supelco
Ecgonine methyl ester-(N-methyl-d3) hydrochloride
Synonim(y):
(−)-3β-Hydroxy-1αH-5αH-tropane-2β-carboxylic acid methyl ester, 3-Hydroxy-8-(methyl-::FId::FN3)-8-azabicyclo[3.2.1]octane-2-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14D3NO3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.73
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
analytical standard
kontrola substancji
USDEA Schedule II; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C10H17NO3.ClH/c1-11-6-3-4-7(11)9(8(12)5-6)10(13)14-2;/h6-9,12H,3-5H2,1-2H3;1H/t6-,7?,8?,9+;/m0./s1
Klucz InChI
RLLMNWXOZDXKCQ-JVVAZNKBSA-N
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)