Merck
E1151
Sigma-Aldrich
Anti-ERAB antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-Endoplasmic Reticulum-Associated Amyloid β-Peptide-Binding Protein
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 27 kDa
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1-2 μg/mL using human cerebellum tissue
western blot: 1-3 μg/mL using human SK-N-SH cells
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... HSD17B10(3028)
Opis ogólny
Gen HSD17B10 (dehydrogenaza hydroksysteroidowa (17-β) 10) koduje dehydrogenazę 3-hydroksyacylo-CoA typu II, członka nadrodziny krótkołańcuchowych dehydrogenaz/reduktaz.
Specyficzność
Dzięki immunoblottingowi przeciwciało wykrywa natywny ludzki ERAB. Nie reaguje z myszami ani szczurami.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 100-116 ludzkiego białka ERAB.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-ERAB wytwarzane u królików jest odpowiednie do immunohistochemii w stężeniu roboczym 1-2 μg/ml przy użyciu ludzkiej tkanki móżdżku z wykrywaniem DAB i do immunoblottingu w stężeniu 1-3 μg/ml przy użyciu ludzkich komórek neuroblastoma SK-N-SH z wykrywaniem chemiluminescencji.
Działania biochem./fizjol.
Produkt genu jest podjednostką mitochondrialnej rybonukleazy P i odgrywa kluczową rolę w dojrzewaniu mitochondrialnego tRNA. Katalizuje utlenianie szerokiej gamy kwasów tłuszczowych i steroidów. Gen ten jest powiązany z dysfunkcją neuronów związaną z chorobą Alzheimera (AD).
Postać fizyczna
Roztwór w 0,05 M buforze fosforanu sodu, pH 7,5, zawierający 0,2% żelatyny i 0,1% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S D Yan et al.
Nature, 389(6652), 689-695 (1997-10-24)
Amyloid-beta is a neurotoxic peptide which is implicated in the pathogenesis of Alzheimer's disease. It binds an intracellular polypeptide known as ERAB, thought to be a hydroxysteroid dehydrogenase enzyme, which is expressed in normal tissues, but is overexpressed in neurons
Naeem Shafqat et al.
The Biochemical journal, 376(Pt 1), 49-60 (2003-08-15)
17beta-hydroxysteroid dehydrogenases (17beta-HSDs) catalyse the conversion of 17beta-OH (-hydroxy)/17-oxo groups of steroids, and are essential in mammalian hormone physiology. At present, eleven 17beta-HSD isoforms have been defined in mammals, with different tissue-expression and substrate-conversion patterns. We analysed 17beta-HSD type 10
Johann Holzmann et al.
Cell, 135(3), 462-474 (2008-11-06)
tRNAs are synthesized as immature precursors, and on their way to functional maturity, extra nucleotides at their 5' ends are removed by an endonuclease called RNase P. All RNase P enzymes characterized so far are composed of an RNA plus