Kluczowe dokumenty
E008906
Sigma-Aldrich
Dextran sulfate sodium salt from Leuconostoc spp.
average Mw >500,000 (dextran starting material), contains 0.5-2% phosphate buffer
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
klasa czystości
Molecular Biology
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
average Mw >500,000 (dextran starting material)
zawiera
0.5-2% phosphate buffer
dostępność
available only in China
rozpuszczalność
H2O: 100 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)