Merck
D9636
Sigma-Aldrich
10-(2′,4′-Dinitrophenylazo)-9-phenanthrol
Synonim(y):
DNAF
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H12N4O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
388.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
Formularz
powder
rozpuszczalność
methylene chloride: 1 mg/mL
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
Oc1c(\N=N\c2ccc(cc2N(=O)=O)N(=O)=O)c3ccccc3c4ccccc14
InChI
1S/C20H12N4O5/c25-20-16-8-4-2-6-14(16)13-5-1-3-7-15(13)19(20)22-21-17-10-9-12(23(26)27)11-18(17)24(28)29/h1-11,25H/b22-21+
Klucz InChI
WIWQKZWDFCJGQY-QURGRASLSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)